4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Aminosulphonyl)butyric acid, 3-Carboxypropane-1-sulphonamide
OR10407-1G OR10407-5G
APOSOR10407-1GEA 284 EUR
APOSOR10407-1G APOSOR10407-5G
4-Sulphamoylbutanoic acid 97%
4-Sulphamoylbutanoic acid
Formula: C₄H₉NO₄S
Pto. de fusión: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01075007
Núm. CAS: 175476-52-5