N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Iodo-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulphonamide
OR10456-1G OR10456-5G
APOSOR10456-1GEA 75.4 EUR
APOSOR10456-1G APOSOR10456-5G
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
N,N-Dimethyl-4-iodo-1H-imidazole-1-sulphonamide
Formula: C₅H₈IN₃O₂S
MW: 301,105 g/mol
Pto. de fusión: 130…133 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179543
Núm. CAS: 135773-25-0