3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-boronocinnamate
OR10530-1G OR10530-5G
APOSOR10530-1GEA 183 EUR
APOSOR10530-1G APOSOR10530-5G
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid 95%
3-[(E)-3-Methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl]benzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₁BO₄
MW: 206,003 g/mol
Pto. de fusión: 126…130 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02179477
Núm. CAS: 380430-59-1