(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10576-1G OR10576-25G OR10576-5G
APOSOR10576-1GEA 105 EUR
APOSOR10576-1G APOSOR10576-25G APOSOR10576-5G
(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
(1E)-(Pent-1-en-1-yl)boronic acid
Formula: C₅H₁₁BO₂
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01074677
Núm. CAS: 59239-44-0