Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10603-1G OR10603-250MG
APOSOR10603-1GEA 46.4 EUR
APOSOR10603-1G APOSOR10603-250MG
Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Ethyl [1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Formula: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671950
Núm. CAS: 19926-50-2