(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (3-Ethoxy-3-oxopropyl)triphenylphosphonium bromide
OR10644-5G OR10644-1G OR10644-25G
APOSOR10644-5GEA 87 EUR
APOSOR10644-5G APOSOR10644-1G APOSOR10644-25G
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide 97%
(3-Ethoxy-3-oxopropyl)(triphenyl)phosphonium bromide
Formula: C₂₃H₂₄O₂P·Br
MW: 443,313 g/mol
Pto. de fusión: 145 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03701355
Núm. CAS: 42843-94-7