Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butyrate, [3-(Ethoxycarbonyl)-2-oxopropylidene]triphenylphosphorane
OR10650-5G OR10650-1G
APOSOR10650-5GEA 98.6 EUR
APOSOR10650-5G APOSOR10650-1G
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Ethyl 3-oxo-4-(triphenylphosphoranylidene)butanoate
Formula: C₂₄H₂₃O₃P
MW: 390,411 g/mol
Pto. de fusión: 101…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00192162
Núm. CAS: 13148-05-5