Diethyl [N-(benzylidene)aminomethyl]phosphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10690-1G OR10690-500MG
APOSOR10690-1GEA 130 EUR
APOSOR10690-1G APOSOR10690-500MG
Diethyl [N-(benzylidene)aminomethyl]phosphonate
Diethyl [N-(benzylidene)aminomethyl]phosphonate
Formula: C₁₂H₁₈NO₃P
MW: 255,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00152991
Núm. CAS: 50917-73-2