Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10693-500MG OR10693-1G
APOSOR10693-500MGEA 317 EUR
APOSOR10693-500MG APOSOR10693-1G
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-bromoprop-1-(E)-en-1-yl)phosphonate
Formula: C₇H₁₄BrO₃P
MW: 257,062 g/mol
Pto. Ebullición: 75 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800262
Núm. CAS: 66498-59-7