Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10698-1G OR10698-250MG
APOSOR10698-1GEA 986 EUR
APOSOR10698-1G APOSOR10698-250MG
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Diethyl (3-chloro-2-oxoprop-1-yl)phosphonate
Formula: C₇H₁₄ClO₄P
Pto. Ebullición: 94…95 °C (0,07 mm Hg)
Densidad: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04038926
Núm. CAS: 67257-29-8