Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Trimethyl 3-phosphonopropionate, Methyl 3-(dimethoxyphosphoryl)propanoate
OR10767-1G OR10767-5G
APOSOR10767-1GEA 58 EUR
APOSOR10767-1G APOSOR10767-5G
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Dimethyl [2-(methoxycarbonyl)ethyl]phosphonate
Formula: C₆H₁₃O₅P
MW: 196,138 g/mol
Pto. Ebullición: 137…140 °C (10 mm Hg)
Densidad: 1,21 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00137948
Núm. CAS: 18733-15-8