3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10823-500MG OR10823-50MG
APOSOR10823-500MGEA 145 EUR
APOSOR10823-500MG APOSOR10823-50MG
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
3-(Aminomethyl)-1H-indole oxalate
Formula: C₉H₁₀N₂·C₂H₂O₄
MW: 236,224 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01863232
Núm. CAS: 296775-93-4