4-Bromophenoxyacetaldehyde diethylacetal
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10835-1G OR10835-5G
APOSOR10835-1GEA 29 EUR
APOSOR10835-1G APOSOR10835-5G
4-Bromophenoxyacetaldehyde diethylacetal
4-Bromophenoxyacetaldehyde diethylacetal
Formula: C₁₂H₁₇BrO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03411183
Núm. CAS: 112598-18-2