2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10858-1G OR10858-5G
APOSOR10858-1GEA 319 EUR
APOSOR10858-1G APOSOR10858-5G
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
2-(4-Hydroxyphenyl)-N,N-dimethylacetamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03453072
Núm. CAS: 76472-23-6