3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR10891-1G OR10891-5G
APOSOR10891-1GEA 108 EUR
APOSOR10891-1G APOSOR10891-5G
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
3-[(Methylsulphonyl)amino]benzoic acid
Formula: C₈H₉NO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00596197
Núm. CAS: 28547-13-9
UN: 1759
ADR: 8,III