{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: N-[(3-Carboxymethyl)phenyl]methanesulphonamide
OR10893-500MG OR10893-50MG
APOSOR10893-500MGEA 242 EUR
APOSOR10893-500MG APOSOR10893-50MG
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
{3-[(Methylsulphonyl)amino]phenyl}acetic acid
Formula: C₉H₁₁NO₄S
MW: 229.253 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411194
Núm. CAS: 407640-21-5