Sodium 3-chlorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10911X-25G OR10911X-5G
APOSOR10911X-25GEA 219 EUR
APOSOR10911X-25G APOSOR10911X-5G
Sodium 3-chlorobenzoate
Sodium 3-chlorobenzoate
Formula: C₇H₄ClO₂·Na
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08059569
Núm. CAS: 17264-88-9