4-Nitropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR10961-1G OR10961-250MG OR10961-5G
APOSOR10961-1GEA 0 EUR
APOSOR10961-1G APOSOR10961-250MG APOSOR10961-5G
4-Nitropyridine 95%
4-Nitropyridine
Formula: C₅H₄N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054554
Núm. CAS: 1122-61-8