Decane-1,10-diamine, N-BOC protected 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (10-aminodecyl)carbamate
OR1097-1G OR1097-250MG
APOSOR1097-1GEA 161 EUR
APOSOR1097-1G APOSOR1097-250MG
Decane-1,10-diamine, N-BOC protected 97%
Decane-1,10-diamine, N-BOC protected
Formula: C₁₅H₃₂N₂O₂
MW: 272.427 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02094501
Núm. CAS: 216961-61-4