Dodecane-1,12-diamine, N-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl (12-aminododecyl)carbamate, tert-Butyl (12-aminododec-1-yl)carbamate, 1,12-Diaminododecane, N-BOC protected, Boc-NH-C12-NH2
OR1098-100MG OR1098-250MG OR1098-1G
APOSOR1098-100MGEA 72.5 EUR
APOSOR1098-100MG APOSOR1098-250MG APOSOR1098-1G
Dodecane-1,12-diamine, N-BOC protected 95%
Dodecane-1,12-diamine, N-BOC protected
Formula: C₁₇H₃₆N₂O₂
MW: 300,48 g/mol
Pto. de fusión: 45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02094503
Núm. CAS: 109792-60-1