Ethyl 2-ethoxynicotinate
Proveedor: Apollo Scientific
OR110041-5G OR110041-10G
APOSOR110041-5GEA 0 EUR
APOSOR110041-5G APOSOR110041-10G
Ethyl 2-ethoxynicotinate
Ethyl 2-ethoxynicotinate
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18207652
Núm. CAS: 15441-51-7