Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110042-1G OR110042-5G
APOSOR110042-1GEA 60.9 EUR
APOSOR110042-1G APOSOR110042-5G
Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Methyl 1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00455976
Núm. CAS: 37493-34-8