5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
OR110049-5G OR110049-10G
APOSOR110049-5GEA 31.9 EUR
APOSOR110049-5G APOSOR110049-10G
5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
5-Nitro-2,3-dihydro-1-benzofuran
Formula: C₈H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22376562
Núm. CAS: 17403-47-3