(2R,3S)-3-Hydroxy-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR110051-1G OR110051-5G
APOSOR110051-1GEA 186 EUR
APOSOR110051-1G APOSOR110051-5G
(2R,3S)-3-Hydroxy-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
(2R,3S)-3-Hydroxy-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)butanoic acid
Formula: C₁₂H₁₃NO₄
MW: 235,236 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24850048
Núm. CAS: 1440531-71-4