2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR110055-1G OR110055-5G
APOSOR110055-1GEA 212 EUR
APOSOR110055-1G APOSOR110055-5G
2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-(Methylthio)-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₀N₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14897196
Núm. CAS: 149771-15-3