5,7-Dibromo-4-nitro-1H-indazole, tech
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110061-1G OR110061-10G OR110061-5G
APOSOR110061-1GEA 0 EUR
APOSOR110061-1G APOSOR110061-10G APOSOR110061-5G
5,7-Dibromo-4-nitro-1H-indazole, tech
5,7-Dibromo-4-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₃Br₂N₃O₂
MW: 320,926 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23159157
Núm. CAS: 1427460-60-3