5-(1,3-Thiazol-2-yl)-1,3-oxazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR110065-1G OR110065-5G
APOSOR110065-1GEA 0 EUR
APOSOR110065-1G APOSOR110065-5G
5-(1,3-Thiazol-2-yl)-1,3-oxazole
5-(1,3-Thiazol-2-yl)-1,3-oxazole
Formula: C₆H₄N₂OS
MW: 152,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24850055
Núm. CAS: 681135-47-7