4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
OR110075-1G OR110075-5G
APOSOR110075-1GEA 296 EUR
APOSOR110075-1G APOSOR110075-5G
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidine
4,5-Dichloro-6-methyl-2-(pyridin-4-yl)pyrimidine
Formula: C₁₀H₇Cl₂N₃
MW: 240,089 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00126821
Núm. CAS: 1239850-50-0