4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110082-1G OR110082-5G
APOSOR110082-1GEA 310 EUR
APOSOR110082-1G APOSOR110082-5G
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-5,8-dihydro-6H-pyrano[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₉H₇ClN₂OS
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16250568
Núm. CAS: 243968-08-3