1-{2-[(2-Chlorobenzyl)thio]ethyl}-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR110083-1G OR110083-10G OR110083-5G
APOSOR110083-1GEA 310 EUR
APOSOR110083-1G APOSOR110083-10G APOSOR110083-5G
1-{2-[(2-Chlorobenzyl)thio]ethyl}-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
1-{2-[(2-Chlorobenzyl)thio]ethyl}-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₄H₁₆ClNO₃S
MW: 313,8 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23381091
Núm. CAS: 1440535-35-2