4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110089-1G
APOSOR110089-1GEA 310 EUR
APOSOR110089-1G
4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
4,8-Dichloro[1]benzofuro[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₁₀H₄Cl₂N₂O
MW: 239,058 g/mol
Pto. de fusión: 147…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00763947
Núm. CAS: 294874-71-8