2-Thioxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR110092-100MG OR110092-1G
APOSOR110092-100MGEA 290 EUR
APOSOR110092-100MG APOSOR110092-1G
2-Thioxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carbonitrile
2-Thioxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-5-carbonitrile
Formula: C₈H₄N₂OS
MW: 176,195 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24562615
Núm. CAS: 93794-41-3