5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110099-1G OR110099-250MG
APOSOR110099-1GEA 696 EUR
APOSOR110099-1G APOSOR110099-250MG
5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
5,7-Dibromo-1H-indazol-4-amine
Formula: C₇H₅Br₂N₃
MW: 290,943 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23159162
Núm. CAS: 1427460-73-8