Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR1101-1G
OR1101-100MG
OR1101-250MG
APOSOR1101-1GEA
0
EUR
APOSOR1101-1G
APOSOR1101-100MG
APOSOR1101-250MG
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected 95%
Heptane-1,7-diamine, N-BOC protected
Formula:
C₁₂H₂₆N₂O₂ Pto. Ebullición: 96…100 °C (0,1 mm Hg) Pto. de fusión: 113…114 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02094498 Núm. CAS: 99733-18-3 |