1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110106-1G OR110106-250MG
APOSOR110106-1GEA 360 EUR
APOSOR110106-1G APOSOR110106-250MG
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidin-3-yl]piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₅H₂₆N₂O₄
MW: 298,378 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09909347
Núm. CAS: 1440535-47-6