4-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR110107-1G
OR110107-250MG
APOSOR110107-1GEA
348
EUR
APOSOR110107-1G
APOSOR110107-250MG
4-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(1-Methyl-1H-indazol-3-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formula:
C₁₀H₉N₅O MW: 215,211 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23381088 Núm. CAS: 1440535-43-2 |