6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110113-1G OR110113-250MG
APOSOR110113-1GEA 696 EUR
APOSOR110113-1G APOSOR110113-250MG
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-3-carbohydrazide
Formula: C₈H₇BrN₄O
MW: 255,071 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24850059
Núm. CAS: 474709-32-5