6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Heptyl-1H-indazol-6-amine
OR110115-1G OR110115-250MG
APOSOR110115-1GEA 372 EUR
APOSOR110115-1G APOSOR110115-250MG
6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
6-Amino-1-heptyl-1H-indazole
Formula: C₁₄H₂₁N₃
MW: 231,337 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD12103247
Núm. CAS: 1155102-93-4