1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Benzo[d]oxazole-6-carboxylic acid
OR110125-5G
APOSOR110125-5GEA 82.8 EUR
APOSOR110125-5G
1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid 97%
1,3-Benzoxazole-6-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954949
Núm. CAS: 154235-77-5