3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110129-1G OR110129-250MG
APOSOR110129-1GEA 401 EUR
APOSOR110129-1G APOSOR110129-250MG
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Chloro-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₈H₇ClN₂
MW: 166,608 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21336365
Núm. CAS: 334711-68-1