3-Bromo-N'-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR110138-1G OR110138-250MG
APOSOR110138-1GEA 0 EUR
APOSOR110138-1G APOSOR110138-250MG
3-Bromo-N'-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide
3-Bromo-N'-hydroxyimidazo[1,2-a]pyridine-6-carboximidamide
Formula: C₈H₇BrN₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20730925
Núm. CAS: 1227957-37-0