3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR110147-1G
OR110147-250MG
APOSOR110147-1GEA
743
EUR
APOSOR110147-1G
APOSOR110147-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Formula:
C₈H₇BrN₄O MW: 255,071 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD21602378 Núm. CAS: 1427460-82-9 |