Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110164-1G OR110164-250MG
APOSOR110164-1GEA 277 EUR
APOSOR110164-1G APOSOR110164-250MG
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Methyl 7-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formula: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,068 g/mol
Pto. de fusión: 205…208 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22421936
Núm. CAS: 1427460-96-5