4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR110171-1G OR110171-250MG
APOSOR110171-1GEA 232 EUR
APOSOR110171-1G APOSOR110171-250MG
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
4-Chloro-N-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)butanamide
Formula: C₁₂H₁₄ClN₃O
MW: 251.712 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22370026
Núm. CAS: 1427460-97-6