2-Methyl-6-nitro-2H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR110174-1G OR110174-5G
APOSOR110174-1GEA 155 EUR
APOSOR110174-1G APOSOR110174-5G
2-Methyl-6-nitro-2H-indazole
2-Methyl-6-nitro-2H-indazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
MW: 177,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456075
Núm. CAS: 6850-22-2