Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110176-1G OR110176-5G
APOSOR110176-1GEA 72.5 EUR
APOSOR110176-1G APOSOR110176-5G
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-nitro-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₈BrNO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11112161
Núm. CAS: 1010072-35-1