Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110214-1G OR110214-5G
APOSOR110214-1GEA 232 EUR
APOSOR110214-1G APOSOR110214-5G
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl 3-amino-5-iodo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀INO₂S
MW: 347,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21100196
Núm. CAS: 1427461-00-4