5-Iodo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110216-1G OR110216-5G
APOSOR110216-1GEA 232 EUR
APOSOR110216-1G APOSOR110216-5G
5-Iodo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
5-Iodo-1-methyl-1H-indazol-3-amine
Formula: C₈H₈IN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11520131
Núm. CAS: 1227955-23-8