Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Ethyl 2-(2-methyl-1,-3-thiazol-4-yl)-acetate
OR110217-5G
OR110217-25G
APOSOR110217-5GEA
125
EUR
APOSOR110217-5G
APOSOR110217-25G
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Ethyl (2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)acetate
Formula:
C₈H₁₁NO₂S MW: 185.243 g/mol Pto. Ebullición: 114 °C Densidad: 1.174 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 110.4 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052519 Núm. CAS: 37128-24-8 |