2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR110223-1G OR110223-250MG
APOSOR110223-1GEA 232 EUR
APOSOR110223-1G APOSOR110223-250MG
2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
2-Chloro-1-ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀ClNO
MW: 207,656 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02253188
Núm. CAS: 64788-54-1